Få mere at vide
Guaiacol Rutinoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guaiacol Rutinoside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O11/c1-8-12(20)14(22)16(24)18(28-8)27-7-11-13(21)15(23)17(25)19(30-11)29-10-6-4-3-5-9(10)26-2/h3-6,8,11-25H,7H2,1-2H3/t8-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1 |
| Formel vægt | 432.1632 |
| Procent renhed | >95% |