Få mere at vide
Guaiacol MP Biomedicals
Artikelnummer. 11433772 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11433772 500 g
1 options
Artikelnummer. 11433772 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215727790
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol
CAS 90-05-1
Tæthed 4.27 (luft = 1)
Molekylær formel C7H8O2
Mængde 500 g
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI nøgle LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Formel vægt 124.15