Få mere at vide
Guaiacol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457380
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457380 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457380 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0354.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol
CAS 90-05-1
Analyt- eller komponentnavne Guaiacol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccccc1O
IUPAC navn 2-methoxyphenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 124,0524 g/mol