Få mere at vide
Guaiacol EP Urenhed A, Mikromol™
Product Code. 18051640
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
18051640 25 mg
18032640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18051640 Supplier Mikromol Supplier No. MM0814.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Guaiacol EP Urenhed A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Catechol
CAS 120-80-9
Analyt- eller komponentnavne Catechol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccccc1O
IUPAC navn benzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 110,0368 g/mol