Få mere at vide
Guaiacol-b-D-gentiobioside, TRC
Artikelnummer. 30405259
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30405259 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30405259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG2455705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol-Beta-D-gentiobioside
CAS 1416253-68-3
Molekylær formel C19 H28 O12
Mængde 5 mg
Synonym 2-Methoxyphenyl 6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C19H28O12/c1-27-8-4-2-3-5-9(8)29-19-17(26)15(24)13(22)11(31-19)7-28-18-16(25)14(23)12(21)10(6-20)30-18/h2-5,10-26H,6-7H2,1H3/t10-,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m1/s1
SMIL COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-methoxyphenoxy)tetrahydropyran-2-yl]methoxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 448.42
Formel vægt 448.1581