Få mere at vide
Guaiacol, 99+%
Artikelnummer. 10744991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744991 1 kg Glasflaske 1kg
10316610 250 g Glasflaske 250g
11944751 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10744991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    677.65 DKK / 1kg
    Spare 137.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-05-1
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
InChI nøgle LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC navn 2-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=CC=C1O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Guaiacol
Smeltepunkt 27,0 °C til 29,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 205,0 °C
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(CH3O)C6H4OH
Brydningsindeks 1,5430 til 1,5450
Mængde 1 kg
Beilstein 06,768
Merck Index 15,4589
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 17 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: blandet med glacial eddikesyre, blandet med alkohol, kloroform og ether, let opløseligt i petroleumsæter
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guaiacol
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.