Få mere at vide
Guaiacol-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guaiacol-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 35023-63-3 |
| Molekylær formel | C21 H26 O11 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Methoxyphenyl Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside, o-Methoxyphenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O11/c1-11(22)27-10-17-18(28-12(2)23)19(29-13(3)24)20(30-14(4)25)21(32-17)31-16-9-7-6-8-15(16)26-5/h6-9,17-21H,10H2,1-5H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2-methoxyphenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.425 |
| Formel vægt | 454.148 |