Få mere at vide
Scientific Industries GTS skraldeklemmeplatform
Artikelnummer. 16677762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16677762 Scientific Industries Genie Temp-Shaker
1 options
Artikelnummer. 16677762 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En udskiftelig platform, der kan bruges på alle Genie Temp-Shaker-produkter ved blot at fjerne eksisterende platform og installere denne uden brug af værktøj.
  • Udskiftelig platform, der kan bruges på alle Genie Temp-Shaker produkter ved blot at fjerne eksisterende platform og installere denne uden brug af værktøj.
  • Giver fleksibiliteten til at bruge en blanding af forskellige størrelser og former på en enkelt platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Holder Fartøjer af forskellig størrelse og form
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 305 mm
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 12 x 12 x 5 tommer.
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) platform 127 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) platform 12 tommer
Længde (metrisk) 305 mm
Længde (metrisk) platform 305 mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (engelsk) platform 12 tommer
Bredde (metrisk) 305 mm
Bredde (metrisk) platform 305 mm
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Klemmer Skraldeklemmer
Oversigt GTS skraldeklemmeplatform
Til brug med (applikation) Miljøstyret, variabel hastighed, omrystning af flere fartøjer
Til brug med (udstyr) Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Inkluderer Platform med 2 skraldeklemmer