Beskrivelse
- Udskiftelig platform, der kan bruges på alle Genie Temp-Shaker produkter ved blot at fjerne eksisterende platform og installere denne uden brug af værktøj
- Udstyret med en platform til standard flaskeklemmer, der accepterer kolber eller bægre i forskellige størrelser (klemmer sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 3 kg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dybde (engelsk) | 12 tommer |
| Dybde (metrisk) | 305 mm |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 x 12 x 2 tommer. |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) platform | 50.8 mm |
| Længde (engelsk) platform | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Vis mere |