Beskrivelse
- Maksimal kapacitet på op til 4 x 1.000 ml (med TX-1000 rotor).
- Maksimal hastighed på 15.200 omdrejninger pr. min. (med F21 48x2, Microliter 48x2 eller Microliter 30x2 rotorer).
- GreenCool teknologi, et naturligt kølemiddelsystem for øget bæredygtighed med en GWP på 3.
- Auto-Lock Rotorudskiftning for sikker og hurtig installation og fjernelse af rotoren uden behov for værktøj.
- Gem op til 6 programmer til almindelige protokoller.
- LCD-skærm for nem aflæsning af parametre i hele laboratoriet.
- 3L-pakkerne inkluderer TX-750 svingspandrotor, sæt af 4 spande, sæt af 4 ClickSeal låg, 4 x 50 ml adaptere og 4 x 15 ml adaptere.
- 4L pakker inkluderer TX-1000 svingende skovlrotor, sæt med 4 spande, sæt med 4 ClickSeal låg, 4 x 50 ml adaptere og 4 x 15 ml adaptere.
- 2 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 x 1000 mL |
| Maks. RCF | 25,830 x g |
| Maks. Hastighed | 15,200 rpm |
| Kølet | Ja |
| Grønne funktioner | Ja – GreenCool teknologi |
| Inkluderer | TX-1000 rotor, spande, adaptere, låg |
| Rotor medfølger | Ja |
| garanti | 2 år |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 695 x 746 x 361mm |
| Spænding | 230 V |