Få mere at vide
Fisherbrand™ GT1R-HC kølet bænkcentrifuge
Artikelnummer. 31908712 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Maks. Hastighed:
17,850 rpm
Artikelnummer. Maks. Hastighed
31908712 17,850 rpm
1 options
Artikelnummer. 31908712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44951.71 DKK
    30240.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 14711.27 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Fisherbrand GT1-HC/GT1R-HC bænkcentrifuger leverer enestående kapacitet og høje hastigheder på et kompakt areal. En intuitiv brugerflade giver nem betjening, og der er et bredt udvalg af rotormuligheder, der passer til din forskningsapplikation, og Auto-LockTM sikrer enkel og sikker rotorudskiftning
  • Kompakt størrelse med minimal bordplads.
  • Maksimal kapacitet på 4 x 145 ml (med TX-150 rotor).
  • Maksimal hastighed på 17.850 o/min (kølet) med MicroClick 24 rotor.
  • GreenCool teknologi, et naturligt kølemiddelsystem for øget bæredygtighed med en GWP på 3.
  • Auto-Lock Rotorudskiftning for sikker og hurtig installation og fjernelse af rotoren uden behov for værktøj.
  • Gem op til 99 programmer til almindelige protokoller.
  • Bagbelyst display for nem aflæsning af parametre i hele laboratoriet.
  • 2 års garanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 mL
Maks. Hastighed 17,850 rpm
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Ja
Mål (L x B x H) Udvendig 670 x 460 x 320 mm
Controller type LCD-interface
Ventileret Nej
Rotor medfølger Nej
Programlagring 99
Spænding 230 V