Få mere at vide
Fisherbrand™ GT1 Benchtop-centrifugepakker
Artikelnummer. 15868722 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
GT1
GT1R
Kølet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kølet Pakningsstørrelse
15868722 GT1R Ja Hver
15878722 GT1 Nej Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15868722
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
GT1R centrifuge, TX-150 rotor, ClickSeal-låg, røradaptere
Fisherbrand™ Benchtop-centrifuger kombinerer en kompakt størrelse med driftsfleksibilitet, hvilket gør dem til det ideelle valg til molekylærbiologiske laboratorier. Fås i ventilerede eller kølede versioner.
  • GT1R, kølet model
  • Kompakt størrelse med minimalt fodaftryk på bordet
  • Inkluderer TX-150 svingrotor med adaptere, der kan rumme 4x50mL eller 8x15mL koniske rør
  • Brugervenlig one-touch-betjening med forudgemte protokoller
  • Baggrundsbelyst skærmgrænseflade med muligheder for flere sprog
  • Hurtig trykknapsrotorudskiftning med Auto-Lock™-rotorudskiftningssystem
  • Korrosionsbestandig og smørende rotorkrydsbelægning
  • Udstyret med ClickSeal™-låg
  • Valgfri højhastighedsmikroliterrotor også tilgængelig til molekylærbiologiske anvendelser
  • Handske- og aftørringsvenlig, rengøringsmiddelvenlig
  • To års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL-listet, CE-mærket, certificeret bioindeslutning
Volumen 4 x 145 mL
Maks. RCF 3,046 x g
Maks. Hastighed 4,350 rpm
Kølet Ja
Drive System Direkte børsteløs induktion
Inkluderer TX-150 rotor, ClickSeal-låg, fire adaptere til 4x50mL koniske rør, fire adaptere til 8x15mL koniske rør
Model- GT1R
Støjniveau <56 dB(A)
Programlagring Fire direkte adgangsprogrammer
Rotor TX-150
Rotor medfølger Ja
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min.
Sikkerhedsfunktioner ClickSeal-låg
Ventileret Nej
garanti 2 år (centrifuge), 5 år (rotor)
Mål (L x B x H) Udvendig 460 x 670 x 320 mm
Nettovægt 71 kg
Elektriske krav 750 w
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til -40 °C