Få mere at vide
MedChemExpress γ-GT
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 63699-78-5 |
| Opløselighed | H2O : ≥ 30 mg/mL (91.39 mM) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.28 g/mol |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |