Få mere at vide
Cytiva GSTrap™ HP Kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Et-trins oprensning af GST-mærkede proteiner og andre glutathion S-transferaser eller glutathion-afhængige proteiner
- Glutathion koblet til Sepharose™ Højtydende medier
- Søjlemateriale: polypropylen
- Kan bruges med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
- Oprensningsprocessen bevarer antigenicitet og funktion
- Tilgængelig som 1mL og 5mL kolonner
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- Ligand: Glutathion
- Matrix: Meget tværbundet 6% agarose
- Bindingskapacitet:> 7 mg/ml
- pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Oversigt | GSTrap HP kolonner er færdigpakket med Glutathion Sepharose Højtydende harpiks og giver høj opløsning, et-trins rensninger af glutathion S-Transferase (GST ) mærkede proteiner. |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 4 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GSTrap HP 5 ml, 1 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol