Få mere at vide
Cytiva GSTrap™ HP Kolonner
Artikelnummer. 10647455 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10647455
Brand: Cytiva 17528101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at levere højopløselige et-trins rensninger af glutathion S-Transferase (GST ) mærkede proteiner. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ HP Kolonner er færdigpakkede med Glutathion Sepharose™ Højtydende medium.
  • Et-trins oprensning af GST-mærkede proteiner og andre glutathion S-transferaser eller glutathion-afhængige proteiner
  • Glutathion koblet til Sepharose™ Højtydende medier
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • Kan bruges med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Oprensningsprocessen bevarer antigenicitet og funktion
  • Tilgængelig som 1mL og 5mL kolonner
Medier
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Ligand: Glutathion
  • Matrix: Meget tværbundet 6% agarose
  • Bindingskapacitet:> 7 mg/ml
  • pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Oversigt GSTrap HP kolonner er færdigpakket med Glutathion Sepharose Højtydende harpiks og giver høj opløsning, et-trins rensninger af glutathion S-Transferase (GST ) mærkede proteiner.
Flowhastighed <4 ml/min.
Materiale Polypropylen
pH-område 3 til 12
Support Type 4 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstørrelse 34 μm
Mængde 5 x 1 mL
Til brug med (applikation) Glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner produceret ved hjælp af pGEX-serien af ekspressionsvektorer, andre glutathion S-transferaser og glutathion-afhængige proteiner
Type Færdigpakket kolonne
Ligand type Glutathion
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTrap HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol