Få mere at vide
Cytiva GSTrap™ FF søjler: 7 x 25 mm
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Pakke med 2
Beskrivelse
- Milde elueringsbetingelser bevarer antigenicitet og funktion af ekstraherede proteiner
- Færdigpakket med Glutathion Sepharose™ medier
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Sengemål: 7x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
- Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
- Ligand: glutathion og 10-carbon-linkerarm
- Bindingskapacitet:> 10 mg/ml
- pH-stabilitetsområde: 3 til 12
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,27 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Oversigt | GSTrap FF kolonner er færdigpakkede Glutathion Sepharose Fast Flow kolonner til hurtig, bekvem et-trins rensning af glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner. |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 4 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GSTrap 1 ml, 5 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol