Få mere at vide
Cytiva GSTrap™ 4B færdigpakkede søjler: 7 x 25 mm
Artikelnummer. 15107956 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mL
5 x 1 mL
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
90μ m
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 15107956
Brand: Cytiva 29048609
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til bekvem, højkapacitets et-trins rensning af glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ 4B færdigpakkede kolonner: 7 x 25 mm er færdigpakket med Glutathion Sepharose™ 4B
  • Færdigpakket med Glutathion Sepharose™ 4B-medie, med en glutathionligand koblet til 4% agarose
  • Kan bruges med sprøjte, peristaltisk pumpe eller¨ Et ¨KTA design kromatografisystem
  • Oprenser GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre glutathion S-transferaser eller glutathionafhængige proteiner
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • 1 og 5 ml kolonner
Medier
  • Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
  • Bindingskapacitet:> 25mg hestelever GST/ml
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 4 til 13
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 4 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Oversigt GSTrap 4B kolonner er færdigpakket Glutathion Sepharose 4B kolonner til bekvem, højkapacitets et-trins rensning af glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner.
Flowhastighed <4 ml/min.
Materiale Polypropylen
pH-område 4 til 13
Support Type 4 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Mængde 1 mL
Til brug med (applikation) GSTrap 4B-søjler bruges til oprensning af GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre glutathion S-transferaser eller glutathion-afhængige proteiner. Milde elueringsbetingelser bevarer proteinantigenicitet og funktion.
Type Færdigpakket kolonne
Ligand type Glutathion
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTrap 4B 1 ml, 1 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.