Få mere at vide
Cytiva GSTrap™ 4B færdigpakkede søjler: 7 x 25 mm
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mL
5 x 1 mL
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
90μ m
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Beskrivelse
- Færdigpakket med Glutathion Sepharose™ 4B-medie, med en glutathionligand koblet til 4% agarose
- Kan bruges med sprøjte, peristaltisk pumpe eller¨ Et ¨KTA design kromatografisystem
- Oprenser GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre glutathion S-transferaser eller glutathionafhængige proteiner
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- 1 og 5 ml kolonner
- Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
- Bindingskapacitet:> 25mg hestelever GST/ml
- pH-stabilitet arbejdsområde: 4 til 13
1 ml kolonner
- Sengemål: 7x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,27 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Oversigt | GSTrap 4B kolonner er færdigpakket Glutathion Sepharose 4B kolonner til bekvem, højkapacitets et-trins rensning af glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner. |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 4 til 13 |
| Support Type | 4 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |