Få mere at vide
Cytiva GSTrap™ 4B færdigpakkede søjler: 16 x 25 mm
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Færdigpakket med Glutathion Sepharose™ 4B-medie, med en glutathionligand koblet til 4% agarose
- Kan bruges med sprøjte, peristaltisk pumpe eller¨ Et ¨KTA design kromatografisystem
- Oprenser GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre glutathion S-transferaser eller glutathionafhængige proteiner
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
- Bindingskapacitet:> 25mg hestelever GST/ml
- pH-stabilitet arbejdsområde: 4 til 13
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Oversigt | GSTrap 4B kolonner er færdigpakket Glutathion Sepharose 4B kolonner til bekvem, højkapacitets et-trins rensning af glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner. |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 4 til 13 |
| Support Type | 4 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GSTrap 4B 5 ml, 1 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol