Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B færdigpakkede søjler: 16 x 25 mm
Artikelnummer. 11575125 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11575125
Marke: Cytiva 28401748
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til hurtig og enkel oprensning af GST-mærkede proteiner
  • Færdigpakket med Glutathion Sepharose™ 4B-medie, med en glutathionligand koblet til 4% agarose
  • Kan bruges med sprøjte, peristaltisk pumpe eller¨ Et ¨KTA design kromatografisystem
  • Oprenser GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre glutathion S-transferaser eller glutathionafhængige proteiner
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
Medier
  • Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
  • Bindingskapacitet:> 25mg hestelever GST/ml
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 4 til 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sengevolumen 5 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Oversigt GSTrap 4B kolonner er færdigpakket Glutathion Sepharose 4B kolonner til bekvem, højkapacitets et-trins rensning af glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner.
Flowhastighed <20 ml/min.
Materiale Polypropylen
pH-område 4 til 13
Support Type 4 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Mængde 5 x 5 mL
Til brug med (applikation) GSTrap 4B-søjler bruges til oprensning af GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre glutathion S-transferaser eller glutathion-afhængige proteiner. Milde elueringsbetingelser bevarer proteinantigenicitet og funktion
Type Færdigpakket kolonne
Ligand type Glutathion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTrap 4B 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt