Få mere at vide
Cytiva GSTPrep™ FF 16/10 Kolonne
Artikelnummer. 10555905 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10555905
Brand: Cytiva 28936550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig og nem et-trins, opskaleringsoprensning af GST-mærkede rekombinante proteiner
Glutathion Sepharose™ 4 Fast Flow er færdigpakket i 20 ml GSTPrep kolonner til oprensning af GST-mærkede proteiner (samt glutathion S-transferaser og glutathionafhængige proteiner). Milde elueringsbetingelser bevarer proteinantigenicitet og funktion.
Funktioner:
  • Binder ca. 200 mg rekombinant GST/søjle
  • Enkel betjening med pumpe eller kromatografisystem (f.eks. AKTA™ )
GSTPrep FF 16/10 færdigpakkede søjler
  • Volumen: 20 ml
  • Mål: 1,6 x 10 cm
  • Anbefalet flowhastighed (H 2 O ved stuetemperatur): 1 til 10 ml/min. (30 til 300 cm/t.)
  • Maks. flowhastighed ( H2O ved stuetemperatur): 10 ml/min. (300 cm/t.)
  • Maks. tryk under drift (H 2 O ved stuetemperatur): 1,5 bar (0,15 MPa, 22 psi)
  • Hardwaretrykgrænse: 5 bar (0,5 MPa, 73 psi)
  • Opbevaring/temperatur: 20% ethanol/4° til 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 1 M acetat, pH 6, 0,1 M NaOH, 70 % ethanol eller 6 M guanidinhydrochlorid
Produkttype GSTPrep Glutathion Sepharose 4 FF kolonne
Sengevolumen 20mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16mm
Mængde 1 x 20 mL
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100mm
Flowhastighed <10 ml/min.
Ligand type Glutathion og 10 Carbon linker arm
Maks. Tryk 1,5 bar
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 90 μm
Support Type 4 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Til brug med (applikation) Oprensning af glutathion S-transferaser og glutathion-afhængige proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTPrep FF 16/10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.