Få mere at vide
GSTO-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
GSTO-IN-2 is a glutathione S-transferase inhibitor with IC50s of 3.6, 16.3, and 1.4 μM for GSTA2, GSTM1, and GSTP1-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSTO-IN-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1202710-57-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H52N2O9 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (161.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]1(-;@[C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)-;@[C@](-;@C-;@C-;@2)([H])-;@[C@@](-;@C-;@C-;@[C@@]3([H])-;@[C@@]-;@4(-;@C-;@C-;@[C@@H](OC([C@@H](NC(CC[C@@H](C(O)=O)N)=O)CC(O)=O)=O)-;@C-;@3)C)([H])-;@[C@]4([H])-;@C-;@C-;@1 |
| Vis mere |