Få mere at vide
Abnova™ GSTA4 (Human) Recombinant Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Beskrivelse
- Sequence: MAARPKLHYPNGRGRMESVRWVLAAAGVEFDEEFLETKEQLYKLQDGNHLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRSILHYIADKHNLFGKNLKERTLIDMYVEGTLDLLELLIMHPFLKPDDQQKEVVNMAQKAIIRYFPVFEKILRGHGQSFLVGNQLSLADVILLQTILALEEKIPNILSAFPFLQEYTVKLSNIPTIKRFLEPGSKKKPPPDEIYVRTVYNIFRP
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH15523 |
| Gen-id (Entrez) | 2941 |
| Navn | glutathione S-transferase alpha 4 |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | DKFZp686D21185, GSTA4-4, GTA4 |
| Gen symbol | GSTA4 |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |