Få mere at vide
Beschreibung
- Bevarer proteinantigenicitet og funktion
- Giver op til μ500 g protein pr. søjle
- Sengevolumen: 50 μL
- Bindingskapacitet/kolonne: op til 500 μg rekombinant glutathion S-transferase (rGST)
- Ligand: glutathion
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Bindingskapacitet/ml kromatografimedium:> 25mg hestelever GST/ml medium
- Matrix: 4% agarose
- pH arbejdsområde: 4 til 13
Spezifikation
Spezifikation
| Sengevolumen | 50 mL |
| Bindende Kapacitet | Op til 500μ g rekombinant glutathion S-transferase (rGST) |
| Oversigt | GST SpinTrap søjler er designet til hurtig oprensning i lille skala af GST-mærkede proteiner direkte fra klarede eller uklarede cellelysater |
| pH-område | 4 til 13 |
| Support Type | 4% agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 til 30 °C, PBS og 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Mængde | 50 x 50μ L |
| Til brug med (applikation) | Til enkel oprensning i lille skala af GST-mærkede proteiner og hurtig ekspressionsscreening ved centrifugering |
| Type | Spin-kolonne |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?