Få mere at vide
Abnova™ GST Protein
Artikelnummer. p-7193022
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16141044
Brand: Abnova™ P0001.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GST full-length ORF ( AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) protein.
Tekniske data
Adgangsnummer AAB37352
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Opbevaringskrav Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing
Sekvens MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV
Navngivet målart Human