Få mere at vide
Abnova™ GST Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAB37352 |
| Til brug med (applikation) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulering | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer |
| Kvalitetskontrol test | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Kilde | Wheat Germ (in vitro) |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing |
| Sekvens | MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV |
| Navngivet målart | Human |