Få mere at vide
Kgw Isotherm™ GSS Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8007261
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
Højde (metrisk):
156 mm
180 mm
206 mm
Artikelnummer. 10259090
Brand: Kgw Isotherm™ 2300
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at opbevare og transportere flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2) og andre kølemidler
Højde (metrisk) 206 mm
Inkluderer Løst låg isoleringsprop
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Indvendig 85 mm
Materiale GSS rustfrit stål