Få mere at vide
Kgw Isotherm™ GSS Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 10548041
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
Højde (metrisk):
156 mm
180 mm
206 mm
Artikelnummer. 10548041
Brand: Kgw Isotherm™ 2304
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at opbevare og transportere flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2) og andre kølemidler
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Løst låg isoleringsprop
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 65 mm
Materiale GSS rustfrit stål