Få mere at vide
Kgw Isotherm™ GSS Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 10259090
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
Højde (metrisk):
156 mm
180 mm
206 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
10259090 1 l 206 mm
10672092 1 l 156 mm
10548041 500 ml 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259090 Leverandør Kgw Isotherm™ Leverandørnr. 2300
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at opbevare og transportere flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2) og andre kølemidler
Højde (metrisk) 206 mm
Inkluderer Løst låg isoleringsprop
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Indvendig 85 mm
Materiale GSS rustfrit stål