Få mere at vide
GSK840, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463928
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16463928 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16463928 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress GSK840 (GSK'840) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 0.9 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 0.3 nM.
GSK840 (GSK'840) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 0.9 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 0.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK840
CAS 2361146-30-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23N3O3
Mængde 10 mg
Synonym GSK'840
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (301.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC(C)(C)C)CC1=CC=C(N2C3=CC=C(C(NC)=O)C=C3N=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 365.43
Formel vægt 365.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation