missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GSK682753A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK682753A |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1334294-76-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21Cl3N2O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.43 mM) |
| SMIL | O=C1OC2(CCN(C(/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)CN1CC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?