Få mere at vide
GSK591, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494266 100 mg
16472546 25 mg
16459516 50 mg
16445607 5 mg
16422868 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK591
CAS 1616391-87-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28N4O2
Mængde 100 mg
Synonym EPZ015866 GSK3203591
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 135 mg/mL (354.81 mM)
SMIL O=C(C1=CC(NC2CCC2)=NC=C1)NC[C@H](O)CN3CC4=C(C=CC=C4)CC3
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Formel vægt 380.48
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death