Få mere at vide
Thermo Scientific™ GSK583, 95%
Artikelnummer. 17171136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17171136 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17171136 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468211000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK583
CAS 1346547-00-9
Synonym 6-(tert-butylsulfonyl)-N-(5-fluor-1 H-indazol-3-yl)quinolin-4-amin
Mængde 100 mg
Molekylær formel C20 H19 F N4 O2 S
Formel vægt 398.45
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%