Få mere at vide
GSK503, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481587 50 mg
16478117 5 mg
16425408 10 mg
16466006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12856
MedChemExpress GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK503
CAS 1346572-63-1
Farve Light Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H38N6O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (83.54 mM)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)N=C2)=CC4=C1C(C)=CN4C(C)C)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Molekylvægt (g/mol) 526.67
Formel vægt 526.67
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death