Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK481 |
| CAS | 1622849-58-4 |
| Synonym | 5-(Phenylmethyl)-N-[(3S)-2,3,4,5-tetrahydro-5-methyl-4-oxo-1,5-benzoxazepin-3-yl]-3-isoxazolcarboxamid |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C21H19N3O4 |
| Formel vægt | 377.40 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |