missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK467, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497607
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497607 5 mg
16465646 100 mg
16451117 50 mg
16404868 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY116761

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.

GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK467
CAS 1628332-52-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H13N5O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (65.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1C2=C(NC(OC3=CN(N=C3)CC4=CC=CC=C4)=N1)C=NC=C2
Molekylvægt (g/mol) 319.32
Formel vægt 319.32
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.