Få mere at vide
GSK461364, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484037 50 mg 50mg
16451326 200 mg -
16440588 5 mg -
16428128 10 mg -
16427886 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50877
MedChemExpress GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK461364
CAS 929095-18-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H28F3N5O2S
Mængde 50 mg
Synonym GSK461364A
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (91.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(SC(N1C=NC2=CC=C(C=C12)CN3CCN(CC3)C)=C4)=C4O[C@@H](C5=CC=CC=C5C(F)(F)F)C)N
Molekylvægt (g/mol) 543.6
Formel vægt 543.6
Procent renhed 96.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease