Få mere at vide
GSK4112, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK4112 is a Rev-erbα agonist with EC50 of 0.4 μM, also is a small molecule chemical probe for the cell biology of the nuclear heme receptor Rev-erbα.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK4112 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1216744-19-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21ClN2O4S |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | SR6452 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.99 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |