Få mere at vide
GSK4028, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK4028 is the enantiomeric negative control of GSK4027, which is a PCAF/GCN5 bromodomain chemical probe, the pIC50 of GSK4028 is 4.9 in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK4028 |
| CAS | 2079886-19-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21BrN4O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (265.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC1=C(N[C@H]2C[C@@H](C3=CC=CC=C3)CN(C)C2)C=NN(C)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.28 |
| Formel vægt | 377.28 |
| Vis mere |