Få mere at vide
GSK3787, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496638
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496638 10 mg
16412737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15577
MedChemExpress GSK3787 is a selective and irreversible peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist with pIC50 of 6.6.
GSK3787 is a selective and irreversible peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist with pIC50 of 6.6.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK3787
Fysisk form Solid
CAS 188591-46-0
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12ClF3N2O3S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.30 mM)
SMIL O=C(NCCS(=O)(C1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 392.78
Formel vægt 392.78
Procent renhed 99.04%