Få mere at vide
GSK376501A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486267
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16486267 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16486267 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101746
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK376501A
CAS 1010412-80-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H37NO6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (188.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N1CC2=CC(OCCOC)=CC(OCCOC)=C2)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C4=C1C=CC=C4)O
Molekylvægt (g/mol) 531.64
Formel vægt 531.64
Procent renhed 99.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism