Få mere at vide
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK369796 Dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1010411-21-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24Cl3N3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl |
| Vis mere |