Få mere at vide
GSK360A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK360A |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17FN2O5/c18-10-3-4-12-11(7-10)15(23)14(16(24)19-8-13(21)22)17(25)20(12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,23H,1-2,5-6,8H2,(H,19,24)(H,21,22) |
| Formel vægt | 348.1121 |
| Procent renhed | >95% |