missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK343, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448407
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448407 5 mg 5mg
16431877 50 mg 50mg
16426206 100 mg -
16423366 25 mg -
16415718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK343 is a highly potent and selective EZH2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.

GSK343 is a highly potent and selective EZH2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK343
CAS 1346704-33-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H39N7O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 15.62 mg/mL (28.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC(N3CCN(C)CC3)=NC=C2)=CC4=C1C=NN4C(C)C)NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O
Molekylvægt (g/mol) 541.69
Formel vægt 541.69
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.