Få mere at vide
GSK319347A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16428737 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16428737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14682
MedChemExpress GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK319347A
CAS 862812-98-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19N3O5S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 45 mg/mL (95.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC2=C(C=C1OC)N(C3=CC(OCC4=CC=CC=C4S(=O)(C)=O)=C(C#N)S3)C=N2
Molekylvægt (g/mol) 469.53
Formel vægt 469.53
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation