Få mere at vide
GSK2879552, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2879552 an orally active, selective and irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1/ KDM1A), with potential antineoplastic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2879552 |
| CAS | 1401966-69-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (137.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(CN2CCC(CN[C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)CC2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.48 |
| Formel vægt | 364.48 |
| Vis mere |