missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GSK2850163, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2850163 is a novel inhibitor of inositol-requiring enzyme-1 alpha (IRE1α) which can inhibit IRE1α kinase activity and RNase activity with IC50s of 20 and 200 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2850163 |
| CAS | 2121989-91-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29Cl2N3O |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 67.5 mg/mL (151.21 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (112.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N(CCC1)C[C@]21CCN(CC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)C2)NCC4=CC=C(C)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.41 |
| Formel vægt | 446.41 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?