missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK2807 Trifluoroacetate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410287
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16410287 50 mg
16406647 5 mg
16404956 100 mg
16403928 10 mg
16402916 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16410287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104009A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK2807 Trifluoroacetate is a potent, selective and SAM-competitive inhibitor of SMYD3, with a Ki of 14 nM and an IC50 of 130 nM.

GSK2807 Trifluoroacetate is a potent, selective and SAM-competitive inhibitor of SMYD3, with a Ki of 14 nM and an IC50 of 130 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK2807 Trifluoroacetate
CAS 2245255-66-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H33F3N8O7
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (441.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (88.26 mM)
SMIL NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(CC[C@H](N)C(O)=O)CCCN(C)C)O3)C=N2)=NC=N1.OC(C(F)(F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 566.53
Formel vægt 566.53
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.