Få mere at vide
Thermo Scientific™ GSK2801, 95%
Artikelnummer. 17100646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17100646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17100646 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK2801
CAS 1619994-68-1
Synonym 1-(7-(2-methylsulfonyl-phenyl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0]nona-2,4,6,8-tetraen-9-yl)-ethanon
Mængde 100 mg
Molekylær formel C20H21N O4S
Formel vægt 371.45
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%