Få mere at vide
GSK2795039, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2795039 is a NADPH oxidase 2 (NOX2) inhibitor with a mean pIC50 of 6 in different cell-free assays. GSK2795039 inhibits reactive oxygen species (ROS) production and NADPH consumption.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2795039 |
| CAS | 1415925-18-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26N6O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (221.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)N1C=C(C2=CC=C(CCN3C)C3=C2)C4=C1N=CC=C4NS(C5=NN(C)C=C5)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.56 |
| Formel vægt | 450.56 |
| Vis mere |